Przejdź do
369799
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
98%
Synonim(y):
tert-Butyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1027,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3P=CHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
412-880-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
152-155 °C (lit.)
functional group
ester, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
InChI key
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Wittig reagent used in the synthesis of aldose reductase inhibitors, a podophyllotoxin derivative, and tautomycin.
Versatile Wittig reagent used in medicinal chemistry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C510637770879522
description
98%
description
95%
description
94%
description
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
95%
assay
94%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
form
solid
form
crystals
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
152-155 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
mp
158-162 °C (lit.)
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)