Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł 858,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
227-215-4
MDL number:
Assay:
94%
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
assay
94%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
158-162 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
InChI key
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains triphenylphosphine oxide
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 94% | description 95% | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay 94% | assay 95% | assay - |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 158-162 °C (lit.) | mp 128-130 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| grade technical grade | grade - | grade analytical standard |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?