Merck
369764
Sigma-Aldrich
5-Oxoazelaic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)3CO(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
107-109 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C9H14O5/c10-7(3-1-5-8(11)12)4-2-6-9(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
GTCHZEFRDKAINX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3