Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
58-65 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
[O-][n+]1ccc(CCCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c16-15-11-9-14(10-12-15)8-4-7-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,9-12H,4,7-8H2
InChI key
OOFBEJNEUVLZOW-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(3-Phenylpropyl)pyridine N-oxide (P3NO, 4-PPPyNO) participates in catalytic media for manganese-salen complex in the asymmetric epoxidation of indene.
Application
4-(3-Phenylpropyl)pyridine N-oxide may be employed as a donor ligand in the managnese-salen complex catalyzed asymmetric epoxidation of indene[1] and styrene.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 97% | assay ≥98.0% (N) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 58-65 °C (lit.) | mp - | mp 147-152 °C | mp 90-94 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?