Merck
95165
3-Methyl-2-ketopiperazine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
3-Methyl-2-oxo-piperazine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
SMILES string
CC1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
BSPUWRUTIOUGMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)