Merck
369268
Sigma-Aldrich
α-Methylferrocenemethanol
97%
Synonim(y):
1-(Ferrocenyl)ethanol, α-Ferrocenylethanol, α-Methylferrocenemethanol, (1-Hydroxyethyl)ferrocene, NSC 162110
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14FeO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
76-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H9O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-6,8H,1H3;1-5H;
Klucz InChI
NJPGTUIMEAOISI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition)
Reactant for:
  • Single-electron transfer living radical polymerization reactions
  • Preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents
  • Preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)