Merck
367826
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)azetidine
97%
Synonim(y):
1-Tosylazetidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.28
Beilstein:
177046
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
119-122 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonamide
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC2
InChI
1S/C10H13NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)11-7-2-8-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Klucz InChI
VKCBXONEZGIOSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(p-toluenosulfonylo)azetydyna jest heterocyklicznym blokiem budulcowym. Opisano katalizowane przez Ag(I) otwarcie pierścienia 1-(p-toluenosulfonylo)azetydyny(N-tosylazetydyny) z alkoholami, aminami, tiolami i pokrewnymi 1,2-etanowymi dinukleofilami.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Milan Bera et al.
The Journal of organic chemistry, 76(5), 1475-1478 (2011-02-05)
[Ag(COD)(2)]PF(6) catalyzes the ring-opening of N-tosylaziridines and -azetidines with alcohols, amines, thiols, and related tethered 1,2-ethane dinucleophiles. Initial rate studies and DFT-based evaluation of stepwise energetics suggest an inverse relationship between the nucleophilic reactivity of a heteroatom donor and its