Przejdź do
516031
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate
96%
Synonim(y):
(2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic acid 2-methyl 1-(phenylmethyl) ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-Benzyl 2-methyl (S)-(−)-1,2-aziridinedicarboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
1612,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
96%
1612,50 zł
Cena katalogowa2150,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
optical activity
[α]20/D −25°, c = 1 in toluene
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
160-165 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
COC(=O)C1CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1
InChI key
GTZJUBQWCWZING-NKUHCKNESA-N
General description
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate is commonly used as an electrophilic aziridination reagent in organic synthesis. It is a chiral bicyclic lactam reagent that can be used for the synthesis of chiral aziridines from alkenes. The reagent is particularly useful in the synthesis of chiral building blocks.
Application
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate can be used as a reactant in the total synthesis of α-C-mannosyltryptophan (C-Man-Trp), a naturally occurring C-glycosylamino acid. It is also used in the preparation of optically active aziridine derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79257839230877970
description
96%
description
95%
description
98%
description
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
assay
96%
assay
95%
assay
98%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.513, n20/D 1.5145 (lit.)
bp
160-165 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
functional group
ester
functional group
carboxylic acid, phenyl
functional group
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)