Przejdź do
488046
Ammonium-15N nitrate
10 atom % 15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3500,00 zł
2975,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
15NH4NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
10 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
2975,00 zł
Cena katalogowa3500,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
10 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mol wt
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488038299278609455
description
10 atom % 15N
description
5 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
60 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
5 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
60 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N nitrate
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
31432-48-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)