Merck
366366
Sigma-Aldrich
(S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
97%
Synonim(y):
L-Pyroglutaminol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
Beilstein:
80670
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
mp
79-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids[1] and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)