Merck
365807
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
gęstość
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
Klucz InChI
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)