Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł 256,50 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
256,50 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
53 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro
SMILES string
CON(C)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c1-8(10-2)3(9)4(5,6)7/h1-2H3
InChI key
JDBJZZTZYKUFFK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description BioReagent, for silylations, LiChropur™ | description ≥98% |
| assay 98% | assay 98% | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| bp 53 °C/30 mmHg (lit.) | bp 114-115 °C/1 mmHg (lit.) | bp 130-132 °C (lit.) | bp - |
| density 1.299 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.075 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group amine, fluoro | functional group hydroxyl, amine | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.0 °F - closed cup
flash_point_c
47.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?