Merck
365378
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone ethylene ketal
97%
Synonim(y):
1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC2(C1)OCCO2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)