Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-539-9
Beilstein/REAXYS Number:
1742944
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
COCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3
InChI key
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl methoxyacetate was used in the preparation of 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidine (II).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay 97% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index n20/D 1.45 (lit.) | refractive index n20/D 1.487 (lit.) |
| density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.36 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 129-130 °C (lit.) | bp 44-45.5 °C/9 mmHg (lit.) | bp 179-181 °C (lit.) | bp 67-70 °C/13 mmHg (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?