Merck
364657
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CMgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.87
Beilstein:
3535403
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Produkt 364657 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Polecane produkty
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)