4M8140-U
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Synonim(y):
THM
Wybierz wielkość
867,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
867,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 601,501.1,501.2,501.3
suitable for EPA 601
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 5 × 1 mL
stężenie
2000 μg/mL each component in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Metody US EPA serii 500 to metody analityczne służące do identyfikacji i ilościowego oznaczania zanieczyszczeń organicznych, takich jak lotne związki organiczne (LZO), pestycydy, syntetyczne związki organiczne (SOC) i produkty uboczne dezynfekcji trihalometanów (THM) w surowej wodzie źródłowej, gotowej wodzie pitnej i wodzie pitnej na wszystkich etapach uzdatniania.
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.