Merck
363847
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(Br)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
170-172 °C (lit.)
gęstość
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-4-fluorotoluene may be used in the preparation of meta-fluoro analog, (tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane, F-TOTP).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julien Hitce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(3), 792-799 (2006-10-18)
A novel catalytic system, based on a mixture of palladium acetate and tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane (F-TOTP), has been designed for the intramolecular C--H functionalization of alkane segments. Among other analogues of tris(2-methylphenyl)phosphane (P(o-tol)(3)), F-TOTP was shown to have the optimal metal-bonding properties