Merck
363766
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetanilide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
88-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1Cl