Merck
363529
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl benzyl ether
99%
Synonim(y):
(R)-(−)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
3588399
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −5.4°, c = 5 in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(OCc1ccccc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
Klucz InChI
QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Zastosowanie
Used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4495-4495 (1988)
Synthesis, 539-539 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 291-291 (1993)
E Abushanab et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(1), 76-79 (1989-01-01)
1',2'-seco-2',3'-Dideoxycytidine (12), -guanosine (14), -adenosine (16), and -inosine (18) were prepared from (R)-benzylglycidol as potential anti-HIV agents. When compared to ddAdo in protecting ATH8 cells, they were found to be inactive.