Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
138-140 °C/7 mmHg (lit.)
mp
6-7 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide, thiol
SMILES string
CC(=O)NCCS
InChI
1S/C4H9NOS/c1-4(6)5-2-3-7/h7H,2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
AXFZADXWLMXITO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- N
- -acetylcysteamine (SNAC) thioesters by reacting with various acid derivatives in the presence of 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI).
- Thieno[2,3-c]pyrrole derivatives via three-component reaction of 2-acetyl-3-thiophenecarboxaldehyde and various amines.
- Carbapenems, a class of beta-lactam antibiotic agents.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description technical grade | description 95% | description ≥98% |
| assay 95% | assay - | assay 95% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 6-7 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 200-202 °C (lit.) |
| bp 138-140 °C/7 mmHg (lit.) | bp 151-155 °C/5 mmHg (lit.) | bp 62-63 °C/43 mmHg (lit.), 144-146 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.511 (lit.) | refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index n20/D 1.454 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form - | form liquid | form powder |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?