Kluczowe dokumenty
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-trimetylopirydyna
for synthesis
Synonim(y):
sym.-Collidine
Wybierz wielkość
50 ML
184,00 zł
250 ML
556,00 zł
1 L
1940,00 zł
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
184,00 zł
250 ML
556,00 zł
1 L
1940,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C5H2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
203-613-3
NACRES:
NA.22
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
4 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170-172 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
temp. przejścia
flash point 55 °C
rozpuszczalność
35 g/L
gęstość
0.914 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
n1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup