Merck
362565
Sigma-Aldrich
Bis(diethylamino)chlorophosphine
97%
Synonim(y):
Chlorobis(diethylamino)phosphine
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2N]2PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4895 (lit.)
tw
55-57 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCN(CC)P(Cl)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20ClN2P/c1-5-10(6-2)12(9)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Yamana et al.
Bioconjugate chemistry, 1(5), 319-324 (1990-09-01)
The synthesis of a self-complementary oligonucleotide possessing an anthraquinonylmethyl substituent at the designated sugar fragment, 5'-CCU(2'AQ)AGCTAGG (1), is described. The anthraquinonylmethyl group was introduced to 2'-hydroxyl moiety of uridine, which was then converted to the protected phosphorobisdiethylamidite derivative. This reagent
K Yamana et al.
Nucleic acids symposium series, (21)(21), 31-32 (1989-01-01)
Utilities of deoxyribonucleoside 3'-O-phosphorbisdiethylamidites in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides and their analogues are described.