Merck
362174
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichloropalladium(II)
98%
Synonim(y):
Dichloro (norbornadiene)palladium(II), NSC 176915, PdCl2(nbd)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8Cl2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2
InChI
1S/C7H8.2ClH.Pd/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;/h1-4,6-7H,5H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
BNCRZJHZZCMDNP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Aerobic kinetic resolution of secondary alcohols
  • Kinetic oxidative resolution of 1-phenyl ethanol
  • Oxidative kinetic resolution-Claisen rearrangement sequence
  • Aerobic oxidation of secondary alcohols
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)