Przejdź do
768111
Dichloro[2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]palladium(II)
97%, solid
Synonim(y):
BINAP-PdCl2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
1045,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H32Cl2P2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
800.00
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichloro[2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]palladium(II), 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
mp
230-300 °C (decomposition)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Pd/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
VDHAUMFISVWIRX-UHFFFAOYSA-L
Application
Versatile palladium catalyst for cross-coupling reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
345237693065365947
description
97%
description
98%
description
-
description
-
assay
97%
assay
98%
assay
-
assay
-
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst, core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation, reaction type: Asymmetric synthesis
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
form
solid
form
powder
form
crystals
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
230-300 °C (decomposition)
mp
-
mp
239-241 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)