Merck
361135
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylstyrene
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
Synonim(y):
1,4-dimetylo-2-etenylobenzen, 1,4-dimetylo-2-winylobenzen, 2-etenylo-1,4-dimetylobenzen
Wybierz wielkość
5 G
639,00 zł
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
639,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(C=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
Klucz InChI
DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)