Kluczowe dokumenty
359408
Methoxycarbonylsulfenyl chloride
97%
Synonim(y):
S-Chloro O-methyl thiocarbonate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
gęstość
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)SCl
InChI
1S/C2H3ClO2S/c1-5-2(4)6-3/h1H3
Klucz InChI
TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)