358878
N,N′-Ethylenebis(acrylamide)
technical grade, ≥90% (TLC)
Synonim(y):
N,N′-Dimethylenebis(acrylamide), N,N′-Bisacryloyl-1,2-diaminoethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
≥90% (TLC)
mp
138-140 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC(=O)NCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-3-7(11)9-5-6-10-8(12)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
Klucz InChI
AYGYHGXUJBFUJU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3