Merck
697931
Sigma-Aldrich
N-Hydroxyethyl acrylamide
contains 1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer, 97%
Synonim(y):
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide, HEAA
Wybierz wielkość
100 ML
218,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
218,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505
bp
129-130 °C
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-5(8)6-3-4-7/h2,7H,1,3-4H2,(H,6,8)
Klucz InChI
UUORTJUPDJJXST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Hydroxyethyl acrylamide is an amphipathic polymer that can be used for a variety of applications such as:
  • preparation of hydrogels for the formation of a stimulo-responsive polymer for cell signaling and bioengineering research[1]
  • in the synthesis of lanthanide based luminescent materials for sensors and bio-imaging[2]
  • formation of adhesive hydrogel for potential usage in the smart adhesives[3]
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinyu Hu et al.
ChemMedChem, 12(19), 1600-1609 (2017-09-01)
Salecan is a water-soluble extracellular β-glucan and has excellent physicochemical and biological properties for hydrogel preparation. In this study, a new pH/magnetic field dual-responsive hydrogel was prepared by the graft copolymerization of salecan with 4-pentenoic acid (PA) and N-hydroxyethylacrylamide (HEAA)
Urara Hasegawa et al.
Macromolecular bioscience, 16(7), 1009-1018 (2016-03-10)
Furoxans, or 1,2,5-oxadiazole-N-oxides, are a class of nitric oxide (NO)-donating compounds that release NO in response to thiol-containing molecules. In this study, polymeric micelles bearing furoxan moieties are prepared from an amphiphilic block copolymer consisting of a hydrophobic furoxan-bearing block
Mai N Vu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(33), e2002861-e2002861 (2020-06-26)
A key concept in nanomedicine is encapsulating therapeutic or diagnostic agents inside nanoparticles to prolong blood circulation time and to enhance interactions with targeted cells. During circulation and depending on the selected application (e.g., cancer drug delivery or immune modulators)
Pijush Kumar Paul et al.
International journal of pharmaceutics, 530(1-2), 279-290 (2017-08-03)
A molecularly imprinted polymer nanoparticle (MIP) was prepared by integrating a mixed functional monomer into a highly cross-linked polymer. The nanosized insulin as a template transferred into the binding cavities, anchored functional monomer(s) that the insulin structure formed within free
Gonzalo Rosso et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 44(4), 1263-1270 (2017-11-29)
Migration of Schwann cells (SCs) progenitors and neurite outgrowth from embryonic dorsal root ganglions (DRGs) are two central events during the development of the peripheral nervous system (PNS). How these two enthralling events preceding myelination are promoted is of great
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. N-ヒドロキシエチルアクリルアミドは水に溶解しますか?また、下限臨界溶液温度は何度くらいでしょうか?
    1 answer
    1. Per the product's SDS, its water solubility is 1,000 g/l at 20 °C. However, details about its lower critical solution temperature are not tested or provided.