Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 973,00 zł |
Informacje o tej pozycji
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
PEGA
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.4 mmol/g loading
impurities
90% methanol
particle size
150-300 μm
functional group
amine
General description
PEGA resins are a hydrophilic acrylamide-PEG co-polymer providing a really extensive and more uniform swelling in a wide range of solvents (from water, methanol, ethanol to tetrahydrofuran, acetonitrile and toluene). The extreme swelling volume of this support in the standard peptide synthesis solvents DCM and DMF together with their good stability make them ideally suited for the batch as well as for continuous-flow syntheses.
Application
Polyacrylamide resin possessing long polyethylene glycol spacers giving extremely high swell resin may be used for:
- immobilizing enzymes in aqueous solution
- affinity purification of small-molecule binding proteins
- synthesis of peptide libraries with fluorescently labeled proteins
Packaging
Sold on basis of weight of dry resin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?