Merck
356824
Sigma-Aldrich
Iron
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
1 M
625,00 zł
5 M
2180,00 zł
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 M
625,00 zł
5 M
2180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101713
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
wire
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
rezystywność
9.71 μΩ-cm
Średnica
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
1 m (approximately 6.2 g)
5 m (approximately 31 g)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Tomasz Pytrus et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 34(203), 263-268 (2013-07-31)
The aim of the study was to analyze the occurrence of anemia in children with newly diagnosed Crohn's disease and 3 months after the initiation of treatment depending on location and activity of the disease. 36 children aged from 2
Iron fortification and malaria risk in children.
Andrew M Prentice et al.
JAMA, 310(9), 914-915 (2013-09-05)
Stanley Zlotkin et al.
JAMA, 310(9), 938-947 (2013-09-05)
In sub-Saharan Africa, malaria is a leading cause of childhood morbidity and iron deficiency is among the most prevalent nutritional deficiencies. In 2006, the World Health Organization and the United Nations Children's Fund released a joint statement that recommended limiting
Wanmohd Azhar Wbin-Wan-Ibrahim et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 26(4), 823-826 (2013-07-03)
Heavy metals in cigarette tobacco such as iron may cause a serious damage on human health. Surveys showed that the accumulation of certain toxic heavy metals like cadmium, mercury, iron is very often due to the effect of smoking. This
ESAs and irons in the pipeline: how do they differ?
Anatole Beserab
Nephrology news & issues, 27(7), Supp 6-Supp 9 (2013-07-17)