Przejdź do
265608
Silver
wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
8.2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
41 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
wire
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
diam.
1.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Application
The product was used to fabricate Ag/AgCl electrode by anodization.
Preparation Note
8.2 g = 100 cm; 41 g = 500 cm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF42475091GF17794277GF95574886
Silver foil, 10mm disks, thickness 0.006mm, 99.97%
GF42475091
Silver
Silver foil, 6mm disks, thickness 0.007mm, 99.97%
GF17794277
Silver
Silver rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
GF95574886
Silver
description
wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
description
foil, 10mm disks, thickness 0.006mm, 99.97%
description
foil, 6mm disks, thickness 0.007mm, 99.97%
description
rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.97%
assay
99.97%
assay
≥99.95%
form
wire
form
foil
form
foil
form
rod
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Health hazard
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Nervous system
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)