Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł |
Informacje o tej pozycji
602,00 zł
Nazwa produktu
Nickel, wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9%
Quality Segment
assay
≥99.9%
form
wire
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.25 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Various reactions such as hydrogenation, oxidative addition, C−H activation, oxidative cyclization, cross-coupling reaction.
- Selective hydrogenolysis of the aromatic ethers.
- Steam reforming process to produce hydrogen and synthesis gas.
- Benzaldehyde hydrogenation.
- Methanation of CO2.
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% | description foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95% | description wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99% | description foil, 5m coil, thickness 0.125mm, coil width 1mm, as rolled, 99% |
| reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥99.9% | assay 99.95% | assay ≥99% | assay 99% |
| form wire | form foil | form wire | form foil |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?