Merck
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene
technical, ≥95% (GC)
Synonim(y):
1,3-Dichloro-2-dichloromethylbenzene, 2,6-Dichlorobenzal chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.92
Beilstein:
908809
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥95% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588
bp
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
Klucz InChI
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6,α,α-tetrachlorotoluen jest chlorowcowanym węglowodorem.
Zastosowanie
2,6,α,α-tetrachlorotoluen może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)