Wybierz wielkość
722,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
722,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]24/D +181.0°, c = 2 in methylene chloride
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
bp
72 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m0/s1
Klucz InChI
XOPLTFUYFXWFGB-AXFHLTTASA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Jako materiał wyjściowy do syntezy chlorku imidazoliowego 1-metylo-3-(+)-metylometylu, kluczowy półprodukt do otrzymywania Ag(I) N-heterocyklicznego karbenu, mający zastosowanie jako katalizator w diborowaniu alkenów.[1]
- Jako substrat w syntezie komercyjnie ważnych O-podstawionych α-metoksymetyloketonów.[2]
- Określenie nadmiaru enancjomerycznego (ee) chiralnego pomocnika żelazowego o nazwie [Fe(CO)(η;5-C2H5)(PPh3)COCH3].[3]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)