Merck
349674
Sigma-Aldrich
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate
99%
Wybierz wielkość
10 G
688,00 zł
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
688,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
141-142 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3/t7-,8+
Klucz InChI
DVVAGRMJGUQHLI-OCAPTIKFSA-N
Opis ogólny
Opisano epoksydację cis-1,2,3,6-tetrahydroftalanu dimetylu.[1] Opisano desymetryzację cis-1,2,3,6-tetrahydroftalanu dimetylu do (1S,2R)-1-metylo-cis-1,2,3,6-tetra-hydroftalanu.[2]
Zastosowanie
Cis-1,2,3,6-tetrahydroftalan dimetylu może być stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The use of enzymes in organic synthesis and the life sciences: perspectives from the Swiss Industrial Biocatalysis Consortium (SIBC).
Meyer H-P, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(1), 29-40 (2013)
Stereospecific epoxidation of dihydrophthalates.
Cerefice SA and Fields EK.
The Journal of Organic Chemistry, 41(2), 355-361 (1976)