Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-605-4
NACRES:
NA.22
Form:
flakes
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.00021 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
flakes
autoignition temp.
400 °C
potency
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101.4 °C
transition temp
flash point 156 °C
solubility
29.4 g/L
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
312.8 °F
flash_point_c
156 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8007420100 | 04022536362137 |
| 8007421000 | 04022536362144 |