Merck
348007
Sigma-Aldrich
1-Trimethylsilyl-1-hexyne
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.32
Beilstein:
1421652
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
65 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18Si/c1-5-6-7-8-9-10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
SFCRJYVNDZSYCT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Trimethylsilyl-1-hexyne is a trialkylsilylalkyne. Tetrabutylammonium fluoride (TBAF) catalyzed conversion of 1-trimethylsilyl-1-hexyne to corresponding propargylic alcohol is reported.[1] Pd(OAc)2/L‚ HCl-catalyzed Sonogashira coupling reaction of aryl bromide with 1-trimethylsilyl-1-hexyne has been reported.[2]
Zastosowanie
1-Trimethylsilyl-1-hexyne may be used in the preparation of enynes by coupling with vinyl triflates or aryl iodide using silver salt and Pd(PPh3)4 as catalyst.[3] It may be used in the preparation of functionalised durene and isodurene derivatives.[4]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Venkat Reddy Chintareddy et al.
The Journal of organic chemistry, 76(11), 4482-4488 (2011-04-27)
Herein we report that tetrabutylammonium fluoride (TBAF) is a very efficient catalyst for the addition of trialkylsilylalkynes to aldehydes, ketones, and trifluoromethyl ketones in THF solvent at room temperature. The reaction conditions are mild and operationally simple, and a variety
An efficient cobalt catalyst for the neutral Diels-Alder reaction of acyclic 1, 3-dienes with internal alkynes.
Hilt G and Korn TJ.
Tetrahedron Letters, 42(15), 2783-2785 (2001)
A new mild procedure for the direct coupling of 1-trimethylsilyl acetylenes with vinyl triflates or aryl iodide.
Halbes U and Pale P.
Tetrahedron Letters, 43(11), 2039-2042 (2002)
Efficient Sonogashira reactions of aryl bromides with alkynylsilanes catalyzed by a palladium/imidazolium salt system.
Yang C and Nolan SP.
Organometallics, 21(6), 1020-1022 (2002)