Merck
347744
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1H-tetrazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 347744, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
mp
216 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11)
Klucz InChI
MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nucleophilic substitution reactions on 1,4-dimethoxybenzene and 1,3,5-trimethoxybenzene by the anions of 5-phenyl-1H-tetrazole has been investigated by paired electrosynthesis.[1]
Zastosowanie
5-Phenyl-1H-tetrazole may be used as ligand in the solvothermal synthesis of 3D polyoxometalate-based silver coordination polymers.[2] It was used in the synthesis of 5-phenyltetrazolate organolanthanide complexes.[3] It was used to investigate the corrosion inhibition of copper in salt water.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nucleophilic aromatic substitution by paired electrosynthesis: Reactions of methoxy arenes with 1H-tetrazoles.
Hu K, et al.
Tetrahedron Letters, 36(39), 7027-7030 (1995)
A novel bonding mode of tetrazolate ligand to a metal: synthesis and structural characterization of 5-phenyltetrazolate organolanthanide complexes:
Zhou X-G, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 563(1), 101-112 (1998)
Min-Xia Liang et al.
Inorganic chemistry, 53(2), 897-902 (2014-01-08)
Four 3D POM-based silver coordination polymers, namely, [Ag17(ptz)11(PW12O40)2]n (1), [Ag17(ptz)11(PMo12O40)2]n (2), [Ag12(ptz)6(CN)2(SiW12O40)]n (3), and [Ag19(ptz)8(H2ptz)(H3ptz)(AgP5W30O110)·7H2O]n (4), have been obtained by solvothermal reaction of AgNO3 and 5-phenyl-1H-tetrazole (Hptz) ligand in the presence of four types of polyoxometalates. Structural analysis shows that
Corrosion inhibition of copper in non-polluted and polluted sea water using 5-phenyl-1-H-tetrazole.
Al Kharafi FM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 7, 3289-3298 (2012)
David Furkert et al.
Cell chemical biology, 27(8), 1097-1108 (2020-08-14)
The inositol pyrophosphates (PP-InsPs) are a ubiquitous group of highly phosphorylated eukaryotic messengers. They have been linked to a panoply of central cellular processes, but a detailed understanding of the discrete signaling events is lacking in most cases. To create