Merck
347590
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]ethanol
≥99%
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Beilstein:
2717032
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
Formularz
solid
mp
54-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)10-5-3-9(4-6-10)7-8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-[4-(dimetyloamino)fenylo]etanol (alkohol 4-(dimetyloamino)fenetylowy) jest skuteczniejszym przyspieszaczem utwardzania cementu kostnego niż N,N-dimetylo-p-toluidyna(TD).[1]
Zastosowanie
2-[4-(dimetyloamino)fenylo]etanol (alkohol 4-(dimetyloamino)fenetylowy) może być stosowany jako akcelerator do badania utwardzania cementu kostnego na poziomie molekularnym za pomocą spektroskopii elektronowego rezonansu spinowego (ESR).[1] 2-[4-(dimetyloamino)fenylo]etanol (alkohol 4-(N,N-dimetyloamino)fenetylowy) może być użyty do porównania wydajności różnych układów fotoinicjujących kamforochinon (CQ)/aminę do fotopolimeryzacji modelowej żywicy dentystycznej.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Walter F Schroeder et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 23(10), 1313-1321 (2006-12-19)
The aim of this study was to compare the efficiency of different camphorquinone (CQ)/amine photo-initiating systems for the photopolymerization of a model dental resin based in Bis-GMA/TEGDMA. The monomer conversion versus exposure time was measured in resins containing different types
F F Oldfield et al.
Journal of biomedical materials research, 44(4), 436-445 (1999-07-09)
Electron spin resonance (ESR) spectroscopy was used to gain insight at the molecular level into the curing of bone cement. Methyl methacrylate was polymerized using a N,N-dimethyl-p-toluidine (TD)/benzoyl peroxide (BPO) redox system in the presence of polymethyl methacrylate (PMMA) powder.