Merck
526118
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
97%
Synonim(y):
DMABC
Wybierz wielkość
1 G
193,00 zł
5 G
329,00 zł
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
193,00 zł
5 G
329,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
145-149 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
amine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is also referred to as 4-(chloroformyl)-N,N-dimethylaniline.
Material is reported to be very moisture sensitive. Handle under an inert atmosphere
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1