Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł 383,35 zł |
Informacje o tej pozycji
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137 °C (lit.), 45-46 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
InChI key
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1546-79-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?