Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł 306,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2F5CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-043-6
MDL number:
Assay:
98%
306,75 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.301 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
density
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F5O2/c1-2-12-3(11)4(6,7)5(8,9)10/h2H2,1H3
InChI key
DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 75-76 °C (lit.) | bp - |
| density 1.299 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.301 (lit.) | refractive index - |
| functional group fluoro, ester | functional group fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?