Merck
345679
Sigma-Aldrich
Rubidium tetraphenylborate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)4BRb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Klucz InChI
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for investigating n(Arene) interactions for alkali metals with π- and σ-Modalities
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)