Merck
345105
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium bromide solution
1.0 M in tert-butyl methyl ether
Synonim(y):
Bromoetylomagnez
Wybierz wielkość
100 ML
331,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
331,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.27
Beilstein:
3587203
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in tert-butyl methyl ether
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Struktura roztworu i elektrochemia osadzania magnezu przy mieszaniu halogenku alkilomagnezu z roztworem sulfonyloamidu magnezu/glimu: Badania te analizują elektrochemiczne zachowanie bromku etylomagnezowego w roztworach mieszanych do zastosowań związanych z osadzaniem magnezu (Egashira & Hiratsuka, 2016).
  • Bromek etylowo-magnezowy jako skuteczny inicjator anionowy do kontrolowanej polimeryzacji ε-kaprolaktonu: W artykule zbadano zastosowanie bromku etylo-magnezowego jako inicjatora do kontrolowanej polimeryzacji ε-kaprolaktonu (Malinová & Brožek, 2014).
  • Elektrodepozycja metalicznego magnezu z bromku etylomagnezowego w temperaturze pokojowej w tetrahydrofuranie i mieszaninach cieczy jonowych: Badania te koncentrują się na elektrodepozycji metalicznego magnezu przy użyciu bromku etylomagnezowego w różnych mieszaninach rozpuszczalników (Chen et al., 2015).
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Janne E Tønder et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1447-1455 (2004-05-12)
Copper mediated allylic substitutions and conjugate additions to geranyl, cinnamyl and allylic indole compounds have been investigated with the aim of finding a method for the creation of the all-carbon quaternary centre present in the natural product lyngbyatoxin A. Reaction
M Wältermann et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 5), 1143-1149 (2000-06-01)
The triacylglycerol (TAG)-accumulating, hydrocarbon-degrading bacterium Rhodococcus opacus strain PD630 and chemically induced storage-deficient mutants derived from this strain were investigated for their capability to accumulate storage lipids in the cytoplasm during cultivation under nitrogen-limiting conditions. Acylglycerols were analysed by matrix-associated
T Nishiyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(12), 1999-2002 (2001-01-06)
The direct alpha-bromination of various ketones using trifluoromethanesulfonic anhydride and Grignard reagent or magnesium bromide in ether gave the corresponding alpha-bromo ketones in moderate to good yields under mild reaction conditions.
F Turon et al.
Lipids, 37(8), 817-821 (2002-10-10)
An analytical procedure was developed for regiodistribution analysis of TAG using alpha-MAG prepared by an ethyl magnesium bromide deacylation. In the present communication, the deacylation procedure is shown to lead to representative alpha-MAG, allowing the composition of the native TAG
R G Xie et al.
Steroids, 55(11), 488-490 (1990-11-01)
The reaction of ethyl magnesium bromide and 17 alpha-ethynylestradiol with formaldehyde in the presence of triethyl phosphate or hexamethylphosphoramide gave the 2- and 4-formyl-17 alpha-ethynylestradiol in high yield. Treatment of the formyl derivatives with an alkaline solution of hydrogen peroxide