Kluczowe dokumenty
703591
Ethylmagnesium bromide solution
3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
Bromoetylomagnez
Wybierz wielkość
833,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
833,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
2-metylotetrahydrofuran (2-MeTHF): Pochodzący z biomasy rozpuszczalnik o szerokim zastosowaniu w chemii organicznej
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.