Przejdź do
764566
Cobalt sulfide
99.98% trace metals basis
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Cobalt disulfide, Cobalt(IV) sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CoS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
215-273-3
MDL number:
1245,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
powder
mol wt
Mw 123.06 g/mol
composition
CoS2
reaction suitability
core: cobalt
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
average diameter
≤10 μm
particle size
≤10 μm
density
4.23 g/cm3 (lit.)
application(s)
battery manufacturing
catalysts
greener alternative category
SMILES string
S=[Co]=S
InChI
1S/Co.2S
InChI key
XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Cobalt sulfide (CoS2) can be used for a variety of applications, which include hydrogen evolution reaction, supercapacitors, lithium-sulfur battery and lithium ion battery.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
774456774251921351
description
99.98% trace metals basis
description
≥98%
description
≥99.0%
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
particle size
≤10 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
composition
CoS2
composition
-
composition
-
composition
-
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
application(s)
battery manufacturing
catalysts
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)