Merck
341983
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHCF2OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
tw
100 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
Klucz InChI
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
Zastosowanie
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)