Merck
341649
Sigma-Aldrich
Copper(II) 3,5-diisopropylsalicylate hydrate
Synonim(y):
2-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid copper(II) complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34CuO6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.09 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[H]O[H].CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O[Cu]OC(=O)c2cc(cc(C(C)C)c2O)C(C)C
InChI
1S/2C13H18O3.Cu.H2O/c2*1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16;;/h2*5-8,14H,1-4H3,(H,15,16);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
SXWHJKRSFYUWQB-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)