Merck
340804
Sigma-Aldrich
2′,4′,5′-Trifluoroacetophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O/c1-4(12)5-2-7(10)8(11)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2′,4′,5′-trifluoroacetofenon może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)