Merck
541168
Sigma-Aldrich
3′,5′-Difluoroacetophenone
97%
Wybierz wielkość
5 G
120,50 zł
120,50 zł
Cena katalogowa241,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
120,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
120,50 zł
Cena katalogowa241,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
34-38 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3′,5′-difluoroacetofenon, znany również jako 1-(3,5-difluorofenylo)etanon, jest fluorowanym acetofenonem.
Zastosowanie
3′,5′-difluoroacetofenon (3,5-difluoroacetofenon) może być stosowany do syntezy:
  • (E)-3-(4-(1,5,9-trithia-13-azacyclohexadecan-13-yl)-phenyl)-1-(3,5-difluorophenyl)prop-2-en-1-one[1]
  • fluorofory 1,3,5-triarylopirazolinowe zawierające 16-członowy ligand tiazakronowy[1]
  • (±)-fluorowana-1-(3-morfolin-4-ylo-fenylo)etyloamina[2]
  • (E)-1-(3,5-difluorofenylo)-3-(2,4-dimetoksyfenylo) prop-2-en-1-on[3]
  • 1-(3,5-difluorofenylo)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-dion[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(E)-1-(3, 5-Difluorophenyl)-3-(2, 4-dimethoxyphenyl) prop-2-en-1-one.
Huang T, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(10), o2518-o2518 (2010)
1-(3, 5-Difluorophenyl)-4, 4, 4-trifluorobutane-1, 3-dione.
Manoj Kumar KE, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 69(11), o1705-o1705 (2013)
Yong-Jin Wu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(10), 1725-1728 (2003-05-06)
The synthesis of four (+/-)-fluorinated 1-(3-morpholin-4-yl-phenyl)-ethylamines and an enantioselective approach to these amines through reductive amination are described.
Manjusha Verma et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(2), 363-370 (2010-01-13)
We have prepared and characterized a Cu(i)-responsive fluorescent probe, constructed using a large tetradentate, 16-membered thiazacrown ligand ([16]aneNS(3)) and 1,3,5-triaryl-substituted pyrazoline fluorophores. The fluorescence contrast ratio upon analyte binding, which is mainly governed by changes of the photoinduced electron transfer